8.52085
Fmoc-Glu(O-2-PhiPr)-OH
≥97% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Glu(O-2-PhiPr)-OH, N-α-Fmoc-L-glutamic acid γ-2-phenylisopropyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Fmoc-Glu(O-2-PhiPr)-OH, Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥90.0% (acidimetric)
≥95.0% (HPLC)
≥97% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C29H29NO6/c1-29(2,19-10-4-3-5-11-19)36-26(31)17-16-25(27(32)33)30-28(34)35-18-24-22-14-8-6-12-20(22)21-13-7-9-15-23(21)24/h3-15,24-25H,16-18H2,1-2H3,(H,30,34)(H,32,33)/t25-/m0/s1
InChIKey
NPNRKQDJIWMHNG-VWLOTQADSA-N
Allgemeine Beschreibung
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Fmoc-SPPS
Literaturverweise
[1] C. Yue, et al. (1993) Tetrahedron Lett., 34, 323.
[2] F. Dick, et al. in ′Peptides 1996, Proc. of 24th European Peptide Symposium′, R. Ramage & R. Epton (Eds), Mayflower Scientific Ltd., Birmingham, 1998, pp. 339.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomere Reinheit: ≥ 99,0 % (a/a)
Reinheit (DC(011A)): ≥ 97 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 97 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 95,0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 90,0 %
Wasser (K. F.): ≤ 2,0 %
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable