8.51036
Fmoc-NH-(PEG)₄-COOH (19 atoms)
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-18-amino-4,7,10,13,16-pentaoxaoctadecanoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Form
oil
Eignung der Reaktion
reaction type: Pegylations
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C28H37NO9/c30-27(31)9-11-33-13-15-35-17-19-37-20-18-36-16-14-34-12-10-29-28(32)38-21-26-24-7-3-1-5-22(24)23-6-2-4-8-25(23)26/h1-8,26H,9-21H2,(H,29,32)(H,30,31)
InChIKey
TWQTXZPTZPOEEB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Öl
Identität (LC-MS): 530.2 - 532.2
Reinheit (DC(011A)): ≥ 97 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable