8.43982
Indium(III)-sulfate
anhydrous, for synthesis
Synonym(e):
Indium(III)-sulfate, anhydrous
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Form
solid
Lagertemp.
no temp limit
InChI
1S/2In.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChIKey
XGCKLPDYTQRDTR-UHFFFAOYSA-H
Allgemeine Beschreibung
for synthesis
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable