Merck
8.43899
Sigma-Aldrich
Sodium molybdate dihydrate
for synthesis
Synonym(e):
Sodium molybdate dihydrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
MoNa2O4 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-551-7
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
crystals
Wirksamkeit
4233 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH-Wert
9-10 (20 °C, 840 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
687 °C (Elimination of water of crystallisation)
Löslichkeit
840 g/L
Dichte
2.71 g/cm3 at 22 °C (for the dihydrate)
Schüttdichte
1000‑1400 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Mo](=O)(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChIKey
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1