8.43818
5-(4-Fluorophenyl)pyridine-3-carboxylic acid
for synthesis
Synonym(e):
EMD 50929
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (acidimetric)
Form
powder
pH-Wert
5.7 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
215 °C
Dichte
0.5 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Fc1ccc(cc1)c2cncc(c2)C(=O)O
InChI
1S/C12H8FNO2/c13-11-3-1-8(2-4-11)9-5-10(12(15)16)7-14-6-9/h1-7H,(H,15,16)
InChIKey
KISDAKHYANOMTN-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 97.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 1.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 210 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 215 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2