Wichtige Dokumente
8.41642
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-butene
for synthesis
Synonym(e):
4-Bromo-1-butene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
225-937-4
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Übergangstemp.
flash point 1 °C
Löslichkeit
0.76 g/L
Dichte
1.33 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2
InChIKey
DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.330 - 1.340
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
1 °C