Wichtige Dokumente
8.41501
Sigma-Aldrich
2-Sulfobenzoic anhydride
for synthesis
Synonym(e):
2-Sulfobenzoic anhydride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
201-322-6
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
116-122 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H4O4S/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)12(9,10)11-7/h1-4H
InChIKey
NCYNKWQXFADUOZ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Morpholinmethode): ≥ 96.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 117 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 127 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3