Wichtige Dokumente
8.41227
Sigma-Aldrich
N-(2-Acetamido)-iminodiacetic acid
for synthesis
Synonym(e):
N-(2-Acetamido)-iminodiacetic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
247-530-0
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
powder
Löslichkeit
2.64 g/L
Dichte
1.5257 g/cm3 at 20.2 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H10N2O5/c7-4(9)1-8(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H2,7,9)(H,10,11)(H,12,13)/p-1
InChIKey
QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable