Wichtige Dokumente
8.40074
Sigma-Aldrich
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
for synthesis
Synonym(e):
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride, N-Methoxymethanamine hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H7NO · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
61.08 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
229-642-1
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
110-116 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c1-3-4-2;/h3H,1-2H3;1H
InChIKey
USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 95.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 110 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 116 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3