Wichtige Dokumente
8.22343
Sigma-Aldrich
Acetamide
for synthesis
Synonym(e):
Essigsäureamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H5NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
59.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
EG-Index-Nummer:
200-473-5
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
1.33 hPa ( 65 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
crystals
Wirksamkeit
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
221-222 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
78-81 °C
Löslichkeit
2200 g/L
Dichte
1.159 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
no temp limit
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChIKey
DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 77 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 80 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable