8.22290
2-Naphthol
for synthesis
Synonym(e):
2-Naphthol, 2-Hydroxy naphthaline
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 30 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
430 °C
Wirksamkeit
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
294.8 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
121.6 °C
Übergangstemp.
flash point 153 °C
Löslichkeit
1 g/L
Dichte
1.27 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
300 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
InChIKey
JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 119 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 122 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
307.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
153 °C - closed cup