Wichtige Dokumente
8.22029
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxycinnamic acid
for synthesis
Synonym(e):
Kaffeesäure
About This Item
Lineare Formel:
(OH)2C6H3CHCHCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
206-361-2
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
234-237 °C (decomposition)
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2-
InChIKey
QAIPRVGONGVQAS-RQOWECAXSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable