Wichtige Dokumente
8.21770
Sigma-Aldrich
1,2:7,8-Diepoxyoctane
for synthesis
Synonym(e):
1,7-Octadiendioxid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
219-375-9
Dampfdruck
<1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
350 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
1049 mg/kg LD50, oral (Rat)
314 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
222 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
7 °C
Übergangstemp.
flash point 89 °C (DIN 51758)
Löslichkeit
7 g/L
Dichte
0.98 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H14O2/c1(3-7-5-9-7)2-4-8-6-10-8/h7-8H,1-6H2
InChIKey
LFKLPJRVSHJZPL-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.983 - 0.985
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup