8.21202
Tris(2-ethylhexyl) phosphate
for synthesis
Synonym(e):
Tris(2-ethylhexyl) phosphate, Phosphoric acid tris(2-ethylhexyl ester)
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.01 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
370 °C
Wirksamkeit
37000 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
7 (20 °C in H2O)
bp
210 °C/5 hPa (decomposes)
mp (Schmelzpunkt)
<-70 °C
Übergangstemp.
flash point 170 °C
Löslichkeit
<0.001 g/L
Dichte
0.92 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[P](=O)(OCC(CCCC)CC)(OCC(CCCC)CC)OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C24H51O4P/c1-7-13-16-22(10-4)19-26-29(25,27-20-23(11-5)17-14-8-2)28-21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3
InChIKey
GTVWRXDRKAHEAD-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.924
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
338.0 °F
Flammpunkt (°C)
170 °C