Alle Fotos(1)
Key Documents
8.21107
Sigma-Aldrich
Tetrapropyl orthotitanate
for synthesis
Synonym(e):
Tetrapropyl orthotitanate, Propyl titanate(IV), Titanic acid tetrapropyl ester, Titanium tetrapropylate, Orthotitanic acid tetrapropyl ester
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2O)4Ti
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
221-411-3
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
liquid
bp
170 °C/36 hPa
Übergangstemp.
flash point 38 °C
Dichte
1.05 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-2-3-4;/h4*2-3H2,1H3;/q4*-1;+4
InChIKey
HKJYVRJHDIPMQB-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (aus Ti): ≥ 98.0 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.041 - 1.044
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
100.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1