Merck
8.20866
1-Naphthylammonium chloride
for synthesis
Synonym(e):
1-Naphthylammonium chloride, 1-Naphthylamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10ClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.65
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
209-014-3
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
potency
680 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
272-275 °C
solubility
37.7 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]c1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C10H9N.ClH/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;/h1-7H,11H2;1H
InChI key
FOKKJVHTXPJHEN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)