Merck
8.20597
Sigma-Aldrich
Ethyl-3,4,5-Trihydroxybenzoat
for synthesis
Synonym(e):
Gallussäure-ethylester
About This Item
Lineare Formel:
3,4,5-(OH)3C6H2COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.17
Beilstein:
2116014
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
212-608-5
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (acidimetric)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O5/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4,10-12H,2H2,1H3
InChIKey
VFPFQHQNJCMNBZ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 150 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 152 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1