Merck
8.20534
5,5-Diphenylhydantoin
for synthesis
Synonym(e):
5,5-Diphenylhydantoin, Phenytoin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.27
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
200-328-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
powder
Quality level:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
autoignition temp.
550 °C
potency
1635 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
292-295 °C
bulk density
400‑450 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H2]1C(C(=NC1=O)[O-])(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
InChI key
CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 292 °C
Melting range (upper value): ≤ 295 °C
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
wgk
WGK 3
pictograms
Health hazardExclamation mark
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820534025004022536460895
820534000504022536460888