Wichtige Dokumente
8.20423
Sigma-Aldrich
N,N′-Dibutylthiourea
for synthesis
Synonym(e):
N,N′-Dibutylthiourea
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2NH)2CS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
EG-Index-Nummer:
203-674-6
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.0032 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
350 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
6 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
62-65 °C
Schüttdichte
500 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
S=C(NCCCC)NCCCC
InChI
1S/C9H20N2S/c1-3-5-7-10-9(12)11-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H2,10,11,12)
InChIKey
KFFQABQEJATQAT-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (aus S): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 63 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 66 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable