Wichtige Dokumente
8.20383
Sigma-Aldrich
n-Decan
for synthesis
Synonym(e):
n-Decan
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)8CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
EG-Index-Nummer:
204-686-4
NACRES:
NA.22
Assay:
≥94% (GC)
bp:
174 °C/1013 mbar
Dampfdruck:
1 hPa ( 16 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
1 hPa ( 16 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥94% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
208 °C
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
0.7-5.4 % (v/v)
Kinematische Viskosität
<7 cSt(40 °C)
bp
174 °C/1013 mbar
mp (Schmelzpunkt)
-30 °C
Übergangstemp.
flash point 51 °C
Löslichkeit
0.00005 g/L
Dichte
0.73 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C(CCCCC)CCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChIKey
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
n-Dekan zur Synthese. CAS-Nr. 124-18-5, EG-Nummer 204-686-4, chemische Formel CH₃(CH₂)₈CH₃.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 94,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,728 - 0,732
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46.0 °C - closed cup