Wichtige Dokumente
8.19054
Sigma-Aldrich
1-Hydroxy-2-pyridinthione sodium salt
(40% solution in water)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352107
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
liquid
pH-Wert
8.5-10.5 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
Dichte
1.22 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch): 38.0 - 42.0 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.190 - 1.240
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Zielorgane
Nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable