Alle Fotos(1)
Key Documents
8.18734
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3,5-dimethylphenol
for synthesis
Synonym(e):
p-Chlor-m-xylenol
About This Item
Lineare Formel:
4-(Cl)-3,5-(CH3)2C6H2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
201-793-8
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
crystals
Wirksamkeit
3830 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
7 (0.2 g/L in H2O)
bp
246 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
114-116 °C
Übergangstemp.
flash point 132 °C
Dichte
0.67 g/cm3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
InChIKey
OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 112 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 117 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1