Merck
8.18709
Sigma-Aldrich
Glycerin
anhydrous for synthesis
Synonym(e):
1,2,3-Propantriol, Trihydroxylpropan, 1,2,3-Propantriol, Glycerin
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.09
Beilstein:
635685
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
200-289-5
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99% (calc. on anhydr. substance, GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
698 °F
Wirksamkeit
12600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18700 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
2.6-11.3 % (v/v)
Methode(n)
electrophoresis: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
pH-Wert
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 199 °C
Dichte
1.25 g/mL (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChIKey
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Assay (GC, ber. auf wasserfr. Substanz): ≥ 99 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Dichte (d 20/4): 1,259–1,263 g/cm³
Wasser: ≤ 0,5 %
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2