Wichtige Dokumente
8.18704
Sigma-Aldrich
Cetyl alcohol
for synthesis
Synonym(e):
1-Hexadecanol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)15OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
253-149-0
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
<1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
235 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
305-330 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
46-52 °C
Übergangstemp.
flash point 155 °C (DIN 51758)
Löslichkeit
<0.0001 g/L
Dichte
0.82 g/cm3 at 50 °C
Schüttdichte
410‑450 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
InChIKey
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 47 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 52 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable