8.18677
Lauraldehyde
for synthesis
Synonym(e):
Dodecanal, Dodecylaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<300 hPa ( 50 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
200 °C
Wirksamkeit
23000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
237-239 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
11-13 °C
Übergangstemp.
flash point 101 °C
Dichte
0.83 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h12H,2-11H2,1H3
InChIKey
HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.840
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101 °C - closed cup