Wichtige Dokumente
8.18613
Sigma-Aldrich
Methyl myristate
for synthesis
Synonym(e):
Myristinsäuremethylester, Methyltetradecanoat, Tetradecansäuremethylester
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)12COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
204-680-1
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.065 Pa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
bp
295 °C/1001 hPa
mp (Schmelzpunkt)
18 °C
Übergangstemp.
flash point 112 °C
Dichte
0.867 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
InChIKey
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.866 - 0.868
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
233.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112.0 °C - closed cup