Wichtige Dokumente
8.18553
Sigma-Aldrich
Nerolidol
(mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
Synonym(e):
3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C[=CHCH2CH2C(CH3)]2(OH)CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
230-597-5
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
<1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Selbstzündungstemp.
230 °C
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
0.7-4.5 % (v/v)
bp
263-266 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-75 °C
Übergangstemp.
flash point 96 °C
Löslichkeit
0.014 g/L
Dichte
0.88 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11+
InChIKey
FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt an Isomeren (GC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
cis-Nerolidol (GC, Fl.%): 35.0 - 45.0 % (a/a)
trans-Nerolidol (GC, Fl.%): 50.0 - 60.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.880
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
262.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
128 °C - closed cup