Wichtige Dokumente
8.18035
Sigma-Aldrich
Methyl trifluoromethanesulfonate
for synthesis
Synonym(e):
Trifluormethansulfonsäuremethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H3F3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
206-371-7
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
liquid
bp
99 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 38 °C
Dichte
1.49 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
FC(F)(F)[S](=O)(=O)OC
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3
InChIKey
OIRDBPQYVWXNSJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt 1H-NMR: ≥ 90.0 %
Reinheit 19F-NMR: ≥ 98.0 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.490 - 1.500
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
100.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 °C - closed cup