Wichtige Dokumente
8.15100
Sigma-Aldrich
2,5-Diethyl-1,3,4-thiadiazole
for synthesis
Synonym(e):
2,5-Diethyl-1,3,4-thiadiazole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.22
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
255-143-3
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (GC)
Form
liquid
bp
105 °C/18.7 hPa
Dichte
1.071 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H10N2S/c1-3-5-7-8-6(4-2)9-5/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
BXVZVOBTUSLCIO-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 96.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.068 - 1.073
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable