Wichtige Dokumente
8.14998
Sigma-Aldrich
Isobornyl acetate
for synthesis
Synonym(e):
Essigsäureisobornylester, exo-(1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl-acetat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H20O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
204-727-6
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.13 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥94.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
440 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
kinematic viscosity
4.53 cSt(40 °C)
bp
215 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 89 °C
Dichte
0.98 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12-/m1/s1
InChIKey
KGEKLUUHTZCSIP-JFGNBEQYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 94.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.979 - 0.984
Spez. Drehung [α²0/D (unverdünnt): -4.0 - +2.0 °
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup