Wichtige Dokumente
8.14750
Sigma-Aldrich
Octamethylcyclotetrasiloxane
for synthesis
Synonym(e):
Octamethyltetrasiloxan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H24O4Si4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
209-136-7
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
1.3 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
400 °C
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2400 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
0.4-11.7 % (v/v)
kinematic viscosity
1.6 cSt(20 °C)
bp
176 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
18 °C
Übergangstemp.
flash point 51 °C
Löslichkeit
<0.001 g/L (Hydrolysis)
Dichte
0.95 g/cm3 at 25 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
InChIKey
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Brechungsindex (n 25°/D): 1.394 - 1.395
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1