Wichtige Dokumente
8.14689
Sigma-Aldrich
Platinum(II) acetylacetonate
50% Pt, catalyst for synthesis
Synonym(e):
Platinum(II) acetylacetonate (50% Pt), Platinum bis(acetylacetonate), Bis(acetylacetonato) platinum
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O4Pt
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
393.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
239-223-5
NACRES:
NA.22
product name
Platinum(II) acetylacetonate (50% Pt), catalyst for synthesis
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
>500 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
250-252 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/2C5H7O2.Pt/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
InChIKey
TUOYDQBYTHSWNN-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (an Pt): 47.0 - 53.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable