Wichtige Dokumente
8.14633
Sigma-Aldrich
Betain hydrochloride
for synthesis
Synonym(e):
Betain hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11NO2 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.15 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
209-683-1
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
crystals
Selbstzündungstemp.
400 °C
pH-Wert
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
242-246 °C
Löslichkeit
647 g/L
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
InChIKey
HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 98.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable