8.14584
4-Propylcyclohexanon
for synthesis
Synonym(e):
4-Propylcyclohexanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.23 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
320 °C
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
6.0 (20 °C, 2 g/L in H2O)
bp
219 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
<-70 °C
Übergangstemp.
flash point 90 °C
Löslichkeit
1.96 g/L
Dichte
0.91 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O=C1CCC(CC1)CCC
InChI
1S/C9H16O/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h8H,2-7H2,1H3
InChIKey
NQEDLIZOPMNZMC-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,906 - 0,908
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup