Wichtige Dokumente
8.14226
Sigma-Aldrich
Trimethylsilylacetylene
for synthesis
Synonym(e):
Ethinyltrimethylsilan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
213-919-9
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
bp
52-53 °C
Übergangstemp.
flash point -34 °C
Dichte
0.71 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3
InChIKey
CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.709 - 0.711
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-29.2 °F
Flammpunkt (°C)
-34 °C