Wichtige Dokumente
8.14165
Sigma-Aldrich
Iminodiacetic acid
≥96.0% (acidimetric), for peptide synthesis
Synonym(e):
Iminodiacetic acid
About This Item
Lineare Formel:
HN(CH2COOH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
205-555-4
NACRES:
NA.22
product name
Iminodiacetic acid, for synthesis
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (acidimetric)
Form
crystals
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
2.2-2.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp (Schmelzpunkt)
247 °C (decomposition)
Löslichkeit
42 g/L
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H7NO4/c6-3(7)1-5-2-4(8)9/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChIKey
NBZBKCUXIYYUSX-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 96.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable