Wichtige Dokumente
8.14112
Sigma-Aldrich
3-Dimethylaminobenzoic acid
for synthesis
Synonym(e):
3-Dimethylaminobenzoic acid
About This Item
Lineare Formel:
3-((CH3)2N)C6H4COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
202-775-2
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (acidimetric)
mp (Schmelzpunkt)
149-152 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(C)(C)c1cc(ccc1)C(=O)O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-4-7(6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
NEGFNJRAUMCZMY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 97.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 149 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 152 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable