8.07994
3-Sulfolen
for synthesis
Synonym(e):
3-Sulfolen, 2,5-Dihydrothiophen-1,1-dioxid, Butadiensulfon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
crystals
Wirksamkeit
2547 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp (Schmelzpunkt)
62-65 °C
Übergangstemp.
flash point 112 °C
Löslichkeit
130 g/L
Dichte
1.31 g/cm3 at 15.6 °C
Schüttdichte
840 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H6O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-2H,3-4H2
InChIKey
MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 63 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 66 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
233.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112 °C - closed cup