Alle Fotos(1)
Key Documents
8.07532
Sigma-Aldrich
2-Propanethiol
for synthesis
Synonym(e):
Isopropylmercaptan
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHSH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352105
EG-Index-Nummer:
200-861-4
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
331 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
kinematic viscosity
0.468 cSt(20 °C)
bp
52.6 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-130.5 °C
Übergangstemp.
flash point -31 °C
Dichte
0.813 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.813 - 0.815
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-23.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-31 °C - closed cup