Wichtige Dokumente
8.06455
Sigma-Aldrich
Natriumformaldehydsulfoxylathydrat
(stabilised with sodium carbonate) for synthesis
Synonym(e):
Natriumformaldehydsulfoxylathydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CH3NaO3S · xH2O (x ca. 2)
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
205-739-4
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
2.68 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
63 °C
Löslichkeit
600 g/L
Dichte
1.8 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
950 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/CH3O3S.Na.2H2O/c2-1-5(3)4;;;/h1H2,(H,3,4);;2*1H2/q-1;+1;;
InChIKey
VJWVWUHJLZEHOU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Latex Hydraulic Cement Additives: Es wird die Rolle von Natriumformaldehydsulfoxylat bei der Modifizierung des initialen Hydrationsverfahrens von Zement erläutert (D Gerry, TRANSPORTATION RESEARCH RECORD).
  • Herstellung von vernetzten plasmonischen sphärischen Silbernanopartikeln: Beschreibt die Verwendung von Natriumformaldehydsulfoxylat bei der Bildung von Ag-Nanopartikeln mit verstärkten LSPR-Peaks (S B. Aziz et al., Nanomaterials, 2019).
  • Study on Synthesis and Properties of Vinyl Polyoxyethylene Ether Type Polycarboxylate Superplasticizer: Diese Arbeit enthält eine detaillierte Beschreibung des Syntheseprozesses mit Natriumformaldehydsulfoxylathydrat als Komponente (Z Jiang et al., IOP Conference Series, 2020).
  • Copper Nanoparticles: Synthesis Methods and Its Light Harvesting Performance: In dieser Arbeit werden die Reaktionsbedingungen unter Verwendung von Natriumformaldehydsulfoxylat für die Synthese von Kupfernanopartikeln untersucht (F Parveen et al., Solar Energy Materials and Solar Cells, 2016).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch, berechnet als Dihydrat): ≥ 97,0 %
Eisen (Fe): ≤ 0,003 %
Identität (IR): entspricht
Dieses Material enthält etwa 5 % Sulfit aus dem Herstellungsprozess.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Muta. 2 - Repr. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1