Wichtige Dokumente
8.05891
Sigma-Aldrich
3-Methoxypropionitrile
for synthesis
Synonym(e):
3-Methoxypropionitrile, 2-Methoxyethyl cyanide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352117
EG-Index-Nummer:
203-790-7
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
2.3 hPa ( 30 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
390 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
4130 mg/kg LD50, oral (Rat)
>9400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.9-15.3 % (v/v)
pH-Wert
6.8 (25 °C, 111 g/L in H2O)
bp
164-165 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-63 °C
Übergangstemp.
flash point 66 °C
Löslichkeit
540 g/L
Dichte
0.94 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N#CCCOC
InChI
1S/C4H7NO/c1-6-4-2-3-5/h2,4H2,1H3
InChIKey
OOWFYDWAMOKVSF-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.938 - 0.940
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66 °C - closed cup