Wichtige Dokumente
8.02667
Sigma-Aldrich
Crotonaldehyde
(mixture of isomers) for synthesis
Synonym(e):
2-Butenal
About This Item
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
24 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
230 °C
Wirksamkeit
80 mg/kg LD50, oral (rat)
128-324 mg/kg LD50, skin (rabbit)
Expl.-Gr.
2.1-15.5 % (v/v)
bp
104 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-74 °C
Übergangstemp.
flash point 13 °C
Löslichkeit
181 g/L
Dichte
0.85 g/cm3 at 20 °C
Allgemeine Beschreibung
mixture of isomers for synthesis
Anwendung
Crotonaldehyde (mixture of isomers) for synthesis. CAS 4170-30-3, molar mass 70.09 g/mol.
Lagerung und Haltbarkeit
Store below +30°C.
Hinweis zur Analyse
Assay (GC, area%):≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.851 - 0.853
Identity (IR):passes test
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C