8.02100
Calcium hydride
for synthesis
Synonym(e):
Calcium hydride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Selbstzündungstemp.
>300 °C
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
mp (Schmelzpunkt)
816 °C
Dichte
1.9 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/Ca
InChIKey
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Korngröße: 0-20 mm
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable