Wichtige Dokumente
8.01549
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-methylpropane
for synthesis
Synonym(e):
1-Bromo-2-methylpropane, iso-Butyl bromide
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
201-141-2
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
41 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
92 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-118 °C
Übergangstemp.
flash point 19 °C
Löslichkeit
slightly soluble 0.51 g/L
Dichte
1.26 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
BrCC(C)C
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
InChIKey
HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.262 - 1.264
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
64.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
18 °C - closed cup