Wichtige Dokumente
8.01021
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-propene
(stabilised) for synthesis
Synonym(e):
Allylbromid
About This Item
Lineare Formel:
BrCH2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
203-446-6
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
295 °C
Wirksamkeit
120 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
4.3-7.3 % (v/v)
bp
70-72 °C/1013 mbar
mp (Schmelzpunkt)
-119 °C
Übergangstemp.
flash point -1 °C
Dichte
1.428-1.432 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrCC=C
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
InChIKey
BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Realizing Both Selective Adsorption and Efficient Regeneration by Adsorbents with Photo-Regulated Molecular Gates: This study employs 3-Bromo-1-propene in the synthesis of a molecular gate mechanism for adsorbents, contributing to selective adsorption and efficient regeneration (J Zhu et al.).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.428 - 1.432
Identität (IR): entspricht
Die Substanz ist mit Butylhydroxytoluol (BHT) stabilisiert. Zum Zeitpunkt der analytischen Prüfung wurde ein Stabilisatorgehalt von >100 ppm ermittelt.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
30.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-1 °C - closed cup