Wichtige Dokumente
8.00918
Sigma-Aldrich
Dimethyl phthalate
for synthesis
Synonym(e):
Phthalsäuredimethylester
About This Item
Lineare Formel:
C6H4-1,2-(COOCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
205-011-6
NACRES:
NA.22
Assay:
≥99% (GC)
bp:
283 °C/1013 hPa
Dampfdruck:
0.008 hPa ( 20 °C)
Dampfdruck
0.008 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
460 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
5120 mg/kg LD50, oral (Rat)
>12000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
7 (20 °C in H2O)
bp
283 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
6 °C
Übergangstemp.
flash point 150 °C
Löslichkeit
4.0 g/L
Dichte
1.19 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(C)C(=O)c1c(cccc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChIKey
NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.189 - 1.192
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
294.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
146.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)