Wichtige Dokumente
8.00384
Sigma-Aldrich
L-(-)-Malic acid
for resolution of racemates for synthesis
Synonym(e):
(S)-2-Hydroxybernsteinsäure
About This Item
Lineare Formel:
HOOCCH(OH)CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
202-601-5
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (acidimetric)
Form
powder
pH-Wert
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
98-103 °C
Löslichkeit
160 g/L
Dichte
1.60 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
600 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChIKey
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 98 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 103 °C
Spez. Drehung [α²0/D (c=5 in Pyridin): -30.0 - -27.0 °
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable