Wichtige Dokumente
76172BC
MVP ICON® Buffer Solution, pH 4.0 Red
for use with MVP ICON® pH Probe (78088BC)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122409
Beschreibung
pH calibration
Produktlinie
MVP ICON®
Form
liquid
Hersteller/Markenname
MVP ICON®
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
MVP ICON®
for use with MVP ICON® pH Probe (78088BC)
Allgemeine Beschreibung
pH 4.0 Red Buffer Solution (500 mL) for the MVP ICON® pH Probe
Anwendung
For use in performing 3-point calibration of the MVP ICON® pH/Temperature Probe (78088BC)
Kompatibilität
Validated for use with MVP ICON® pH/Temperature Probe (78088BC)
Rechtliche Hinweise
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)