Wichtige Dokumente
662086
Sigma-Aldrich
UCH-L1-Inhibitor, CAS-Nr. 668467-91-2, Calbiochem
The UCH-L1 Inhibitor, also referenced under CAS 668467-91-2, controls the biological activity of UCH-L1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
UCH-L1-Inhibitor, CAS-Nr. 668467-91-2, Calbiochem
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H11Cl3N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Wirksamkeit
0.88 μM IC50
0.40 μM Ki
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
orange
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1c(cc(cc1)Cl)CN2c3c(cc(cc3)Cl)\C(=N\OC(=O)C)\C2=O
InChI
1S/C17H11Cl3N2O3/c1-9(23)25-21-16-13-7-12(19)3-5-15(13)22(17(16)24)8-10-6-11(18)2-4-14(10)20/h2-7H,8H2,1H3/b21-16-
InChIKey
OPQRFPHLZZPCCH-PGMHBOJBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter, reversibler, kompetitiver und auf die aktive Stelle gerichteter Inhibitor der C-terminalen Ubiquitin-Hydrolase L1 (UCH-L1) (Ki = 400 nM; IC50 = 880 nM). Zeigt eine ~28-fach höhere Selektivität für UCH-L1 im Vergleich zu UCH-L3 (Best.-Nr. 662090). Es wurde gezeigt, dass es die Proliferation der UCH-L1-exprimierenden Tumorzelllinie SH-SY5Y bei einer Konzentration von 5 µM erhöht. Nützliches Instrument zur Untersuchung der Rolle von UCH-L1 bei Krebs, Parkinson′und anderen neurologischen Erkrankungen. Die Zellpermeabilität ist Berichten zufolge von Zelltyp zu Zelltyp unterschiedlich.
Eine Isatin-O-Acyloxim-Verbindung, die als potenter, reversibler, kompetitiver und auf den Wirkort gerichteter Inhibitor von UCH-L1 wirkt (Ki = 0,40 µM; IC50 = 0,88 µM) mit einer ~28-fach höheren Selektivität gegenüber UCH-L3 (Best.-Nr. 662090). Es wurde gezeigt, dass es die Proliferation der UCH-L1-exprimierenden Tumorzelllinie SH-SY5Y bei 5 µM erhöht. Ein nützliches Instrument zur Untersuchung der Rolle von UCH-L1 bei Krebs, Parkinson’und anderen neurologischen Erkrankungen. Die Permeabilität kann von Zelltyp zu Zelltyp variieren.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
UCH-L1
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: nein
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Liu, Y., et al. 2003. Chem. Biol.10, 837.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yize Li et al.
Cancer cell, 41(1), 139-163 (2022-12-24)
Clear cell renal cell carcinomas (ccRCCs) represent ∼75% of RCC cases and account for most RCC-associated deaths. Inter- and intratumoral heterogeneity (ITH) results in varying prognosis and treatment outcomes. To obtain the most comprehensive profile of ccRCC, we perform integrative