Merck
648485-M
TrpA1 Antagonist, HC-030031, CAS-Nr. 349085-38-7, Calbiochem
The TrpA1 Antagonist, HC-030031, also referenced under CAS 349085-38-7, controls the biological activity of TrpA1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Synonym(e):
TrpA1 Antagonist, HC-030031, CAS-Nr. 349085-38-7, Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H21N5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
355.39
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.51
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]2(c3c(nc2)N(C(=O)N(C3=O)C)C)CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C18H21N5O3/c1-11(2)12-5-7-13(8-6-12)20-14(24)9-23-10-19-16-15(23)17(25)22(4)18(26)21(16)3/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3,(H,20,24)
InChI key
HEQDZPHDVAOBLN-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeabler und selektiver TRPA1-Antagonist, der den durch AITC und Formalin ausgelösten Kalziumeinstrom reversibel hemmt (IC50 = 6,2 µM bzw. 5,3 µ M) und AITC- und Formalin-induzierte Ein- und Auswärtsströme in TRPA1-exprimierenden HEK293-Zellen in einem Patch-Clamp-Assay blockiert. Es zeigt Aktivität gegenüber TRPA1-Orthologen von Ratte und Maus, blockiert jedoch keine Ströme, die durch TRPV1-, TRPV3-, TRPV4-, hERG- oder NaV1.2-Kanäle vermittelt werden. Diese Verbindung blockiert nachweislich auch die durch Formalin induzierte TRPA1-Aktivierung in kultivierten DRG-Neuronen der Ratte und dämpft schmerzbedingte Reaktionen auf Formalin bei Ratten (300 mg/kg, i.p.), in vivo.
Other Notes
Taylor-Clark, T., et al. 2008. Mol. Pharmacol.73, 274.
McNamara, C., et al. 2007. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A.104, 13525.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available